Läs mer
Kartell™ Spektrofometrikyvetter
Produktkod. 10781791
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
2,5 ml
4,5 ml
Våglängdsområde:
280 till 800 nm
340 till 800 nm
Typ:
Kyvett
Makrocell
Semi-mikrocell
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Produktkod. 10781791
Brand: Kartell™ 0194000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med optisk polystyren eller UV-kvalitet PMMA för tydlig och skarp optisk väg med indikering av optisk vägriktning. Kartell™ Spektrofometrikyvetter är idealiska för spektrofotometriapplikationer.
  • Utrustad med optiskt bearbetade väggar (optiska ytor) för att säkerställa optimal transparens längs spektralfältet
    • Polystrenområde: 340nm till 800nm
    • UV-område: 280 till 800 nm
  • Banlängd: 10 mm
  • Kompatibel med de flesta spektrofotometrar och fotometrar på marknaden
  • Absorptionsförändringar: inom± 1 % intervall
  • 4-optiska ytor kan användas för spektrofluorimetritekniker
  • CE-märkt - IVD-godkänd
Specifikationer
Typ Semi-mikrocell
Disponibel Engångsbruk
Kapacitet (metrisk) 2,5 ml
Material Polystyren
Längd (metrisk) 12mm
Certifikat och efterlevnad CE-IVD
Kvantitet 100 förpackning
Banans längd 10 mm
Våglängdsområde 340 till 800 nm
Höjd (metrisk) 45 mm
För användning med (utrustning) Spektrofotometri
Bredd (metrisk) 12 mm
För användning med (applikation) Spektrofotometri