Läs mer
Greiner Bio-One Ventilerade petriskålar i polystyren
Produktkod. 17230542
Sterilitet:
Sterila
Diameter (metrisk):
60 mm
Höjd (metrisk):
15 mm
Produktkod. 17230542
Brand: Greiner Bio-One 628161
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Används för enkel stapling. Greiner Bio-One Ventilerade petriskålar i polystyren är designade för förbättrat gasutbyte.
  • Ventilerad för förbättrat gasutbyte
  • Tillverkad av kristallpolystyren för optimal analys med mikroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Material Polystyren
Form Rund
Sterilitet Sterila
Typ Petriskål
nr per ärende 600
Ventilera Ja
Dimensions (Dia. x H) 60 x 15 mm
Höjd (metrisk) 15 mm
Diameter (metrisk) 60 mm
Endast för forskning. Ej för användning i diagnostiska procedurer, om inte annat anges.