Läs mer
BRAND™ Antistatiska vågskålar, diamantformade
Produktkod. 10019040 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
30 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 10019040
Brand: BRAND™ 155546
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av slagkraftig polystyren. BRAND™ Antistatiska vågskålar, diamantformade med lätt och platt design är idealiska för vägning. Antistatisk yta förhindrar att material fastnar. Väggtjockleken är cirka 0,2 mm.
  • Tillverkad av slagkraftig polystyren
  • Antistatisk yta förhindrar att material fastnar
  • Lätt och platt design förhindrar störningar vid vägning
  • Väggtjockleken är cirka 0,2 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Material Polystyren
Form Diamant
Typ Vågpanna
För användning med (applikation) Idealisk för vägning
Tjocklek 0.2 mm
Mått (L x B x H) 67 x 47 x 14 mm
Längd (metrisk) 67 mm