Description
- Tillverkad av slagpolystyren.
- Antistatisk.
- Lätt och platt design.
- Idealisk för vägning.
- Väggtjocklek ca. 0,2 mm.
Specifications
Specifications
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Material | Polystyren |
| Form | Fyrkantig |
| Typ | Vägskål |
| För användning med (applikation) | Idealisk för vägning |
| Tjocklek | 0.2 mm |
| Mått (L x B x H) | 84 x 84 mm; 84 x 84 x 24mm |
| Längd (metrisk) | 84 mm |
| Bredd (metrisk) | 84 mm |
| Show More |