Läs mer
Brand™ Fyrkantiga polystyrenväggar
Produktkod. 10739011 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
7 ml
100 ml
250 ml
Längd (metrisk):
45 mm
84 mm
140 mm
Bredd (metrisk):
45 mm
84 mm
140 mm
Höjd (metrisk):
7 mm
21 mm
24 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
10739011 7 ml 45 mm 45 mm 7 mm Paket med 500
10449332 100 ml 84 mm 84 mm 24 mm Paket med 500
10375231 250 ml 140 mm 140 mm 21 mm Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10739011 Leverantör Brand™ Leverantörsnummer 155540
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av slagpolystyren. BRAND™ Fyrkantiga polystyrenväggar med lätt, platt design är idealiska för vägning. Antistatisk. Väggtjockleken är cirka 0,2 mm.
  • Tillverkad av slagpolystyren.
  • Antistatisk.
  • Lätt och platt design.
  • Idealisk för vägning.
  • Väggtjocklek ca. 0,2 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 7 ml
Material Polystyren
Form Fyrkantig
Typ Vägskål
För användning med (applikation) Idealisk för vägning
Tjocklek 0.2 mm
Mått (L x B x H) 45 x 45 mm; 45 x 45 x 7mm
Längd (metrisk) 45 mm
Bredd (metrisk) 45 mm
Höjd (metrisk) 7 mm