Läs mer
Brand™ Fyrkantiga polystyrenväggar
Produktkod. p-8010377 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
7 ml
100 ml
250 ml
Längd (metrisk):
45 mm
84 mm
140 mm
Bredd (metrisk):
45 mm
84 mm
140 mm
Höjd (metrisk):
7 mm
21 mm
24 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 10449332
Brand: Brand™ 155542
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av slagpolystyren. BRAND™ Fyrkantiga polystyrenväggar med lätt, platt design är idealiska för vägning. Antistatisk. Väggtjockleken är cirka 0,2 mm.
  • Tillverkad av slagpolystyren.
  • Antistatisk.
  • Lätt och platt design.
  • Idealisk för vägning.
  • Väggtjocklek ca. 0,2 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Material Polystyren
Form Fyrkantig
Typ Vägningsfat
För användning med (applikation) Idealisk för vägning
Tjocklek 0.2 mm
Mått (L x B x H) 84 x 84 mm; 84 x 84 x 24mm
Längd (metrisk) 84 mm
Bredd (metrisk) 84 mm
Höjd (metrisk) 24 mm