missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Polysulfidolja Standard: S @ 3000 μg/g i 13 cSt mineralolja, VHG™

Produktkod. 17951426
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17951426 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17951426 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGPS13M3000100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar

Polysulfidoljestandard: S @ 3000 μg/g i 13 cSt mineralolja
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sulfur
CAS 7704-34-9
Analyt- eller komponentnamn Sulfur
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel S
Koncentration 3000 μg/g
InChI formel InChI=1S/S
LEDER [S]
IUPAC-namn Svavel
Lösningsmedel eller matris 13 cSt mineralolja
Molekylvikt (g/mol) 32.065
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 31,972 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.