Läs mer
Cole-Parmer™ Polysulfone All-Plastic Quick-Disconnect Sealing Cap
Produktkod. 12393770
För användning med:
Passar 0,37 tum. Slang-ID
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 12393770
Brand: Cole-Parmer™ 3131174
Bara null kvar
Specifikationer
Material Polysulfon
För användning med Passar 0,37 tum. Slang-ID
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Förpackningsmängd 5-pack
Max. Driftstemperatur (metrisk) 148 °C
Produkttyp Quick-Disconnect Sealing Cap