Läs mer
Cole-Parmer™ CPC™ Snabbborttagbar tätningsplugg av plast
Material:
Polysulfon
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
Tryck helt enkelt på tumspärren för att koppla loss kopplingshalvorna.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polysulfon |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Förpackningsmängd | 5-pack |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 148 °C |
| Produkttyp | Tätningsplugg |