Läs mer
Biodesign™ Polysulfonfiltreringsenhet
För användning med (applikation):
För 47 mm CellMicroSieves cirkel
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Beskrivning
Till skillnad från traditionella filter, CellMicroSieves™ är en precisionsvävd matris av rena nylonfilament som finns med porer från 5 L μtill 200 L.μ CellMicroSieves™ får inte blötas och innehåller inga färgämnen, rengöringsmedel eller extraherbara ämnen. Extremt låg proteinaffinitet gör att celler och proteiner inte kommer att binda till CellMicroSieves™ . De har ett brett utbud av distinkta användningsområden och porösa skärmar i specifik storlek i laboratoriet. Tillbehör Hållare av polypropensil (2 delar) med justerbar metallspännare eller filtreringsenheter, borosilikatglas av typ A med filterstöd i rostfritt stål och aluminiumklämma eller komplett polysulfonfiltreringsenhet typ B med polypropylenfilterstöd. Båda filtreringsenheterna har en kapacitet på 300 ml och är autoklaverbara och återanvändbara. Använd ark och rullar med sikthållare och cirklar med filtreringsenheter för att hålla säkert vid bearbetning av prover.
- En ren nylonprodukt som är biologiskt inert, resistent mot de flesta sura eller basiska förhållanden och många lösningsmedel
- Autoklaverbar och kan tvättas och återanvändas upprepade gånger
- Snabb insamling av vävnadsodlingsceller utan centrifugering
- Isolering av specifika celltyper från ett dissocierat vävnadsprov, vilket tillåter endast en enda celltyp att passera igenom
- Separation av celler av olika storlek från en blandning av celltyper
- Koncentration och isolering av celler från en bioreaktor
- Förfilter för att förhindra igensättning av slutfiltret CellMicroSieves™ möjliggör snabb skonsam isolering av celler, organeller eller cellrester.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Polysulfon |
| För användning med (applikation) | För 47 mm CellMicroSieves cirkel |
| Antal per förpackning | 3 förpackning |
| Typ | Filtreringsenhet |