Läs mer
Masterflex™ Polysulfon flödesmätare för vatten
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Flödesmätare med variabelt område |
| Noggrannhet | ±3 % (full skala) |
| Flytmaterial | Rostfritt stål (316) |
| Tryckvärdering | 150 psig |
| Anslutningar | 1 tum NPT (F) |
| För användning med (applikation) | Standard-, högkapacitets- eller ultrarena in-line-flödesmätare |
| Höjd (metrisk) | 370 mm |
| Temperatur (metrisk) | 100 °C |
| Vattenflöde | 12 till 115 LPM |