Läs mer
Masterflex™ Polysulfon flödesmätare för vatten
Vattenflöde:
12 till 115 LPM
15 till 155 LPM
3 till 38 LPM
7,5 till 75 LPM
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Flödesmätare med variabelt område |
| Noggrannhet | ±3 % (full skala) |
| Flytmaterial | Rostfritt stål (316) |
| Tryckvärdering | 150 psig |
| Anslutningar | 1 tum NPT (F) |
| För användning med (applikation) | Standard-, högkapacitets- eller ultrarena in-line-flödesmätare |
| Höjd (metrisk) | 370 mm |
| Temperatur (metrisk) | 100 °C |
| Vattenflöde | 12 till 115 LPM |