Läs mer
Polysulfonharts, pellets, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10275610 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
250g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10275610 250 g Plastflaska 250g
10635812 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10275610 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 178912500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 25135-51-7 | (C27H22O4S)n | NaN g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25135-51-7
Molekylformel (C27H22O4S)n
Molekylvikt (g/mol) NaN
MDL-nummer MFCD00134387
InChI-nyckel ZUZZUJNBGCVPLQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16211415
LEDER CC(C)(C1=CC=C(O-*)C=C1)C1=CC=C(OC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)C2=CC=C(-*)C=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polysulfone resin
Färg Amber till Beige
Namnnotering approx. M.W. 60,000
Fysisk form Pellets
Densitet 1.2400g/mL, 1.24
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
Kvantitet 250 g
IUPAC-namn 4-(4-hydroxibensensulfonyl)fenol; 4-[2-(4-hydroxifenyl)propan-2-yl]fenol
Infrarött spektrum Authentic
Förlust vid torkning 1% max.
Förpackning Plastflaska
Brytningsindex 1.633
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.