Läs mer
Saint-Gobain Chemware™ PTFE Cord
Diameter (metrisk):
0,8 mm
Förpackningsstorlek:
61m
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 0,8 mm |
| Längd (metrisk) | 61 m (per Roll) |
| Material | PTFE |