Läs mer
Fisherbrand™ Kemiskalietålig membranvakuumpumpar
Produktkod. 12991131 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Material:
PTFE
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
12991131 PTFE Varje
1 options
Produktkod. 12991131
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 26-11-2026
Använd dessa pumpar för ett brett utbud av laboratorietillämpningar. Fisherbrand™ kemikalietålig membranvakuumpumpar är idealiska för tillämpningar som involverar aggressiva lösningsmedel och sura ångor.
  • Kemikaliebeständiga
  • Ersätter lamellpumpar och vattenaspiratorer, särskilt i grovvakuumtillämpningar där korrosiva ångor förekommer
  • Pumphuvuden är gjorda av PTFE med kolfiberförstärkning för att hantera korrosiva och aggressiva ångor utan skador
  • Pumpkammare är hermetiskt separerade från drivutrymmet, vilket säkerställer förlängd livslängd för mekaniska delar
  • Pumpar använder PFTE-membran som är sammanfogade med ett starkt, icke fuktat underlag och PEEK-ventiler, som är kemikaliebeständiga och extremt slitstarka jämfört med elastomerventiler
  • Gasballastventil hjälper till att bevara pumpens prestanda vid arbete med kondenserbara ångor
  • Slangmunstycken för 8 mm innerdiameter slangar
  • Vibrationsdämpande fötter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 2 mbar
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz motor med Schuko och UK strömkablar
Mått (L x B x H) 20 x 26 x 15 cm (7,8 x 10,2 x 5,9 tum)
Material PTFE
Bullernivå <44 db (A), vid 50 Hz
Vikt (engelska) 22.7 lb.
Vikt (metrisk) 10.3 kg
Pumptyp Membranvakuumpump
Luftförskjutning 33 l/min
Antal pumphuvuden 4
Användningsområden Roterande indunstning
Antal etapper 3
Maximalt tryck < 2 mbar