Läs mer
Polyco Healthline Polytene-ritark
Produktkod. 31924976
Change view
Färg:
Klart
Produktkod. Färg
31924976 Klart
1 options
Produktkod. 31924976 Leverantör Polyco Healthline Leverantörsnummer NDS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    915.03 SEK
    316.57 SEK / Paket med 250
    Save 598.46 SEK
    65% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Designad för fordons-, bygg-, ingenjörs- och städtjänster. Levereras på en bekväm rulle och dessa vattentäta skivor hjälper till att skydda ytor och säkerställer renlighet och säkerhet.
  • Kategori: Dragningslistor
  • Styrka: Medeltung
  • Packformat: Rulla
  • Tillgängliga färger: Klar
  • Arkmått: 92 x 168 cm (cirka 36 x 66 tum)
  • Designad för fordons-, bygg-, ingenjörs-, städtjänster, avfallshantering och kommunala tillämpningar
  • Vattenresistent för att skydda ytor under arbetsuppgifter
  • Stödjer renlighet och säkerhet under användning
  • Förpackningsinnehåll: 50 ark per rulle, 5 rullar per låda, 64 lådor per pall
Specifikationer
Färg Klart
Material Polyeten
Alla givna mätningar är korrekta så gott som tillverkaren vet vid tillfället för inmatning, men på grund av tillverkningsprocessen kan dessa mätningar variera mellan batcher.