Läs mer
Shermond™ Polythene Gloves
Storlek:
Small
Medium
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Inexpensive disposable gloves provide adequate covering for light work
- Ambidextrous
- Unpowdered
- Clear polythene
- Not sterile
- Not suitable for use with chemicals
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | None |
| Färg | Clear |
| Exteriör finish | No Texture |
| Hand | Ambidextrous |
| Latexfri | Yes |
| Material | Polyethylene |
| Pulveriserad | Powder Free |
| Produkttyp | Gloves |
| Storlek | Medium |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.