Läs mer
Shermond™ Polythene Gloves
Produktkod. 12990975
Encompass
Storlek:
Small
Medium
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12990975
Brand: Shermond™ 1203
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Lightweight disposable polythene gloves offering basic protection
  • Inexpensive disposable gloves provide adequate covering for light work
  • Ambidextrous
  • Unpowdered
  • Clear polythene
  • Not sterile
  • Not suitable for use with chemicals
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad None
Färg Clear
Exteriör finish No Texture
Hand Ambidextrous
Latexfri Yes
Material Polyethylene
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Gloves
Storlek Small
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) General Purpose use Including Food Hygiene
Handske manschettstil Plain
Kvantitet 100 Pk.
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.