Läs mer
Polythiazide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Polythiazide |
| CAS | 346-18-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C11 H13 Cl F3 N3 O4 S3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide','6-chloro-3,4-dihydro-2-methyl-3-[[(2,2,2-trifluoroethyl)thio]methyl]-','1,1-dioxide, (±)-Nephril, (±)-Polythiazide, 2-Methyl-3-(β,β,β-trifluoroethylthiomethyl)-6-chloro-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazine-1,1-dioxide, 6-Chloro-3,4-dihydro-2-methyl-3-[[2,2,2-trifluoroethyl)thio]methyl]-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 6-Chloro-3,4-dihydro-2-methyl-7-sulfamoyl-3-(2,2,2-trifluoroethylthiomethyl)-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, Drenusil, NSC 108161, Nephril, P 2525, Polythiazide, Renese |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13ClF3N3O4S3/c1-18-10(4-23-5-11(13,14)15)17-7-2-6(12)8(24(16,19)20)3-9(7)25(18,21)22/h2-3,10,17H,4-5H2,1H3,(H2,16,19,20) |
| LEDER | CN1C(CSCC(F)(F)F)Nc2cc(Cl)c(cc2S1(=O)=O)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | 6-chloro-2-methyl-1,1-dioxo-3-(2,2,2-trifluoroethylsulfanylmethyl)-3,4-dihydro-1λ^{6},2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 439.88 |
| Visa mer |