Läs mer
Honeywell™ POLYTRIL™ Handskar
Storlek:
7
8
9
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
- Vit stickad handske i polyamid
- Grå oljefast nitrilbeläggning på handflatan och fingertopparna
- Elastisk stickad handled
- Sticktekniken hjälper till att få en handske som sitter tätt efter handen, med god fingerfärdighet
- Handsken erbjuder maximal komfort och extra stabilitet
- Den täta stickningen ger handsken perfekt stöd, begränsar inträngningen av smuts och ger en bra touch
- Den ventilerade ryggen förbättrar handskens andningsförmåga
- Den stickade och elastiska handleden ger handsken ett bra stöd
- Nitrilbeläggningen vid handflatan och fingertopparna ger enastående nötningsbeständighet och ogenomtränglighet för oljor
- Dess grå beläggning gör handsken mer smutssäker och ökar därmed dess hållbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 420-03 EEC Grundläggande standarder, EN 388-16 Mekaniska faror |
| Beskrivning | 13 gauge |
| Beläggningsmaterial | Polyamid, Nitril |
| Färg | Grå, Vitt |
| Storlek | 7 |
| Tjocklek (metrisk) | 0.25 mm |
| Längd (metrisk) | 24.5 cm |