Läs mer
Kinematica™ Polytron™ 1200E, 1300D& 2500E Generator/Sonder
Produktkod. 10489563 Handla allt Kinematica Produkter
Change view
Nedre typ:
Engångssågtand
Sågtand
Diameter (metrisk):
3 mm
5 mm
7 mm
12 mm
Längd (metrisk) skaft:
50 mm
82 mm
85 mm
107 mm
123 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Varje
Produktkod. Nedre typ Diameter (metrisk) Längd (metrisk) skaft unitSize
10489563 Sågtand 7 mm 107 mm Varje
10795524 Sågtand 5 mm 85 mm Varje
10217372 Sågtand 12 mm 123 mm Varje
11955418 Engångssågtand 7 mm 82 mm Paket med 25
11970439 Sågtand 3 mm 50 mm Varje
5 options
Produktkod. 10489563
Brand: Kinematica™ 11030031
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De mest olika generatorerna på marknaden, de POLYTRON™ spridande aggregat är lösningsdrivna, designade specifikt med kundens adaptiva marknader i åtanke. Polytron aggregat varierar i design, för process- och provändamål, och skaftlängd, för olika blandningskärlsändamål.
Polytron™ dispergerande aggregat finns i olika utföranden, som rotor med knivar för förskärning, rotor/stator med flera tandrader för fina eller dubbla emulsioner, mekaniska tätningar för vakuum- och tryckapplikationer med mera.
  • /2 Design: Universell geometri för att emulgera, suspendera, dispergera och extrahera prover
  • W Design: Används för fibrösa eller trådiga prover
  • M Design: Rotor med förskärande knivar, idealisk för att sprida prover större än rotorns diameter
  • Biotrona Design: Högturbulens blandningshuvud för högviskösa prover
  • Autoklavsäkert
  • Inkluderar bruksanvisning och verktyg för enkel demontering
  • Click and Go-kopplingssystem möjliggör enhandsmontering
  • Garanti: 2 år
Specifikationer
Produkttyp Sond
Hastighet 7 m/s
Volymintervall (metriskt) 0,3 till 10 ml
Diameter (metrisk) 7 mm
Längd (metrisk) 107 mm
Längd (metrisk) skaft 107 mm
Material 316L rostfritt stål
Nedre typ Sågtand
För användning med (applikation) Dispersion, emulsioner, storleksminskning, suspension, deagglomerat, inkapslingar, extraktioner
För användning med (utrustning) Polytron™ 1200 E, 1300 D, 2500 E Homogenisatorer
Modell PT-DA 07/2 EC-E107