Läs mer
Kinematica™ Polytron™ 1200E, 1300D& 2500E Generator/Sonder
Produktkod. p-7220997 Handla allt Kinematica Produkter
Nedre typ:
Engångssågtand
Sågtand
Diameter (metrisk):
3 mm
5 mm
7 mm
12 mm
Längd (metrisk) skaft:
50 mm
82 mm
85 mm
107 mm
123 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Varje
Produktkod. 10795524
Brand: Kinematica™ 11030012
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De mest olika generatorerna på marknaden, de POLYTRON™ spridande aggregat är lösningsdrivna, designade specifikt med kundens adaptiva marknader i åtanke. Polytron aggregat varierar i design, för process- och provändamål, och skaftlängd, för olika blandningskärlsändamål.
Polytron™ dispergerande aggregat finns i olika utföranden, som rotor med knivar för förskärning, rotor/stator med flera tandrader för fina eller dubbla emulsioner, mekaniska tätningar för vakuum- och tryckapplikationer med mera.
  • /2 Design: Universell geometri för att emulgera, suspendera, dispergera och extrahera prover
  • W Design: Används för fibrösa eller trådiga prover
  • M Design: Rotor med förskärande knivar, idealisk för att sprida prover större än rotorns diameter
  • Biotrona Design: Högturbulens blandningshuvud för högviskösa prover
  • Autoklavsäkert
  • Inkluderar bruksanvisning och verktyg för enkel demontering
  • Click and Go-kopplingssystem möjliggör enhandsmontering
  • Garanti: 2 år
Specifikationer
Produkttyp Sond
Hastighet 5 m/s
Volymintervall (metriskt) 0,1 till 5 ml
Diameter (metrisk) 5 mm
Längd (metrisk) 85 mm
Längd (metrisk) skaft 85 mm
Material 316L rostfritt stål
Nedre typ Sågtand
För användning med (applikation) Dispersion, emulsioner, storleksminskning, suspension, deagglomerat, inkapslingar, extraktioner
För användning med (utrustning) Polytron™ 1200 E, 1300 D, 2500 E Homogenisatorer
Modell PT-DA 05/2EC-E085
Steriliseringsmetod Autoklavera