Läs mer
Kinematica™ Polytron™ Homogenisatorstativ: Säkerhetsringar
Handla allt Kinematica Produkter
För användning med (utrustning):
ST-F20/600, PT-ST 2101, PT-ST 4001 dispersionsenheter
ST-P10/600 stativ
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Säkerhetsringen förhindrar okontrollerad sänkning av drivenheten. Kan även användas för att fixera drivenhetens höjd.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Säkerhetspositioneringsring |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | ST-F20/600, PT-ST 2101, PT-ST 4001 dispersionsenheter |