Läs mer
Kinematica™ Polytron™ Homogenisatorstativ: Säkerhetsringar
Produktkod. p-4900602 Handla allt Kinematica Produkter
För användning med (utrustning):
ST-F20/600, PT-ST 2101, PT-ST 4001 dispersionsenheter
ST-P10/600 stativ
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10002153
Brand: Kinematica™ 11045035
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förhindrar att homogenisatorn rör sig ur position.
Säkerhetsringen förhindrar okontrollerad sänkning av drivenheten. Kan även användas för att fixera drivenhetens höjd.
Specifikationer
Produkttyp Säkerhetspositioneringsring
Material Rostfritt stål
För användning med (utrustning) ST-P10/600 stativ