Läs mer
Kinematica Polytron™ PT 1300 D manuell dispergerare
Produktkod. p-327007 Handla allt Kinematica Produkter
Elektriska krav:
230 V, 50/60 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10764233
Brand: Kinematica 11010030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kräver
Generatorer (säljs separat; se Polytron Tillbehör)
Välj KINEMATICA Polytron PT 1300 D för ditt labb. Denna mångsidiga handhållna homogenisator kombinerar kvalitet, bekvämlighet och hög prestanda för snabb, reproducerbar provbehandling och konsekvent enhetlighet från prov till prov.
Denna homogenisator, antingen handhållen eller monterad på ett stativ, är idealisk för snabb bearbetning av små provkvantiteter och volymer. Den låga vikten på PT 1300 D möjliggör enkel upprepad användning och enkel förflyttning. Lagring av önskad hastighet säkerställer repetitiva och reproducerbara homogeniseringar. När enheten stängs av sparas den senast lagrade hastigheten. Det finns olika stilar av aggregat av rostfritt stål (tillgängliga separat) från 3 mm diameter för volymer ner till 0,01 ml, till 12 mm diameter för volymer upp till 250 ml. Om korskontaminering från prov till prov är ett problem, välj syntetiska engångsaggregat i 7 mm eller 12 mm diameter (tillgänglig separat).
  • 24V 100W lågspänningsmotor med säkerhetstransformator
  • Digital hastighetskontroll från 2 000 till 30 000 rpm
  • Aggregat spetshastigheter på upp till 14m/s ger de finaste partiklarna som möjligt
  • Hastigheten förblir konstant även när viskositeten ändras
  • Mjukstart förhindrar stänk av homogenat från provkärlet
  • Termisk säkring för överbelastningsskydd
  • PC-gränssnitt (RS 232 och USB )
  • MEMO-funktion för den lagrade hastigheten
  • Membrantangentbord för fingertoppsinmatning av parametrar och enkel rengöring
  • Användarvänlig design
  • Samla utbyte med enhands snabbkoppling
  • Olika modeller av dispergerande aggregat som är lätta att rengöra och för många olika tillämpningar (pulverisering av växt- och djurvävnader, spannmål och frön, jordextraktioner, DNA/RNA-extraktioner, Karl Fischer provförberedelser, toxikologi och livsmedelsvetenskap)
Specifikationer
Hastighet 30,000 rpm
Spänning 230 V
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Hertz 50/60 Hz
Wattal 100 W
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Volymintervall (engelska) 0,003 till 3,381 oz.
Volymintervall (metriskt) 0,1 till 100 ml
Mått (L x B x H) 8,26 x 1,57 x 1,77 tum. (21 x 4 x 4,5 cm)
Höjd (engelska) 1,77 tum.
Höjd (metrisk) 4.5 cm
Längd (engelska) 8,26 tum.
Längd (metrisk) 21 cm
Bredd (engelska) 1,57 tum.
Bredd (metrisk) 4 cm
Visa LED
För användning med (applikation) Idealisk för pulverisering av växt- och djurvävnad, spannmål och frö, jordextraktion, DNA/RNA-extraktion, Karl Fischer provförberedelser, toxikologi och livsmedelsvetenskap
För användning med (utrustning) PT 1300 D Handhållen Homogenizer
Inkluderar Handhållen homogenisator, 5, 7, 12 mm generator i rostfritt stål och 7 mm engångsgenerator
Modell PT 1300 D
Förpackningsmängd 1 st
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 40 °C