Läs mer
Kinematica™ Polytron™ PT 6100 D Benchtop Homogenizer Drive Unit
Produktkod. 11930429 Handla allt Kinematica Produkter
Change view
Hastighet:
500 till 26 500 rpm
Produktkod. Hastighet
11930429 500 till 26 500 rpm
1 options
Produktkod. 11930429 Leverantör Kinematica™ Leverantörsnummer 11010110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79490.25 SEK
    72959.81 SEK / Paket med 1
    Save 6530.44 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Detta instrument uppfyller de högsta standarderna för reproducerbarhet för uppskalning, och 1600W-motorn möjliggör hantering av större kvantiteter utan kvalitetsförsämring. Digitaliserat styr- och reglersystem är mycket enkelt att använda. Upplyst LCD-display, med membranknappsats.
  • 1700 Watts motor ger tillräcklig kraft och hög hastighet som krävs för effektiv partikelstorleksminskning
  • Mjukstart förhindrar stänk av homogenat från provkärlet
  • Aggregat spetshastigheter upp till 32 m/s producerar finaste partiklar som möjligt
  • Hastigheten förblir konstant även när viskositeten ändras
  • Membrantangentbordet tillåter enkel fingertoppsinmatning av parametrar och drift
  • Val av tre driftlägen: standard, tidsinställd och auto
Specifikationer
Produkttyp Stand-disperser (avancerad linje)
Hastighet 500 till 26 500 rpm
Spänning 230 V
Hertz 50/60 Hz
Wattal 1700 W
Volymintervall (metriskt) 0.1 mL tp 30 L
Mått (L x B x H) 235 x 164 x 313 mm
Höjd (metrisk) 313 mm
Längd (metrisk) 235 mm
Bredd (metrisk) 164 mm
Visa LCD
Inkluderar PC-programvara, EU-strömkabel, RS-232/USB-anslutningskabel
Modell PT 6100 D
Bullernivå 82 dBA vid 26 500 rpm
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 40 °C
Vikt (metrisk) Drivkraft: 7,4 kg