Läs mer
Navailles Justerbar stol i polyuretan
Produktkod. 17496172
Change view
Sitthöjd:
480 till 610 mm
620 till 860 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sitthöjd
17496172 480 till 610 mm
17406182 620 till 860 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17496172 Leverantör Navailles Leverantörsnummer 7NG 35NBPR 00 905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4047.75 SEK
    3756.37 SEK / Paket med 1
    Save 291.38 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-11-2026
Denna justerbara polyuretanstol är lätt justerbar och har en bekväm och luftig yta. Nötningsbeständig design utan häftklamrar eller sömmar.
  • 5-grenad, förstärkt polyamidbas med kraftiga nylonhjul
  • Gaslyftpelare med höjdjustering och stötdämpare
  • Ergonomisk sits i svart KANGO™ mjuk polyuretan
  • Ledbart ryggstöd i svart mjuk polyuretan, justerbart i djup och höjd
Specifikationer
Färg Svart
Justerbar Ja
Arm stil Inga armstöd
Certifikat och efterlevnad EN 1021-1, EN 1021-2
För användning med (applikation) Laboratorier, kemisk industri
Lyfttyp Gaslyftkolonn
Bärande kapacitet (engelska) 265 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 120 kg
Sitthöjd 480 till 610 mm
Garanti 8 år
Vikt (engelska) 20.6 lb.
Vikt (metrisk) 9.4 kg
Hjultyp Kraftiga nylonhjul
Bredd (engelska) 23,6 tum
Bredd (metrisk) 60 cm