Läs mer
Navailles Asynkron stol i polyuretan
Produktkod. 17416182
Change view
Sitthöjd:
460 till 590 mm
560 till 800 mm
Hjultyp:
Hjul med gummidäck
Hold (Håll)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sitthöjd Hjultyp
17416182 460 till 590 mm Hjul med gummidäck
17426182 560 till 800 mm Hold (Håll)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17416182 Leverantör Navailles Leverantörsnummer 7NG 40GBLU 00 905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4893.23 SEK
    4550.77 SEK / Paket med 1
    Save 342.46 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den asynkrona polyuretanstolen är helt och lätt justerbar, med en bekväm och luftig yta. Konstruerad utan häftklamrar eller sömmar.
  • 5-grenad, reptålig, förstärkt krombas
  • Krom gaslyftpelare för höjdjustering med stötdämpare
  • Ergonomisk sits och ryggstöd i svart mjuk polyuretan
  • Oberoende justerbar sits och ryggstöd med en fingertoppsspak
Specifikationer
Färg Svart
Justerbar Ja
Arm stil Inga armstöd
Certifikat och efterlevnad EN 1021-1, EN 1021-2
För användning med (applikation) Laboratorier, kemisk industri
Lyfttyp Gaslyftkolonn
Bärande kapacitet (engelska) 265 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 120 kg
Sitthöjd 460 till 590 mm
Garanti 8 år
Vikt (engelska) 26.5 lb.
Vikt (metrisk) 12.7 kg
Hjultyp Hjul med gummidäck
Bredd (engelska) 23,2 tum
Bredd (metrisk) 59 cm