Läs mer
Navailles Auto-adaptiv stol av polyuretan
Produktkod. 17446182
Change view
Sitthöjd:
510 till 640 mm
610 till 850 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sitthöjd
17446182 610 till 850 mm
17436182 510 till 640 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17446182 Leverantör Navailles Leverantörsnummer 7NK 91NHDP 01 905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6147.75 SEK
    5708.32 SEK / Paket med 1
    Save 439.43 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 17-11-2026
Polyuretan Auto-adaptive Chair har ergonomi och design för att eliminera trötthet. Inga häftklamrar eller sömmar i den nötningsbeständiga konstruktionen.
  • Svart 5-grenad, reptålig, förstärkt stålbas
  • Gaslyftpelare för höjdjustering med stötdämpare
  • Deformerbar sits och svankstöd i svart KANGO™ mjuk polyuretan
  • Sitsen har en 2° lutning framåt
  • Montering på silentbloc
Specifikationer
Färg Svart
Justerbar Ja
Arm stil Inga armstöd
Certifikat och efterlevnad EN 1021-1, EN 1021-2
För användning med (applikation) Laboratorier, kemisk industri
Lyfttyp Gaslyftkolonn
Bärande kapacitet (engelska) 265 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 120 kg
Sitthöjd 610 till 850 mm
Garanti 8 år
Vikt (engelska) 26.5 lb.
Vikt (metrisk) 12 kg
Hjultyp Hold (Håll)
Bredd (engelska) 23,2 tum
Bredd (metrisk) 59 cm