Läs mer
mb2 Polyuretanstol på hjul - Asynkron mekanism - Mellanlyft
:
Mellanlyft
Beskrivning
- Stol i polyuretan
- Sits och rygg i polyuretan
- Asynkron mekanism, justerbar sits och ryggstöd
- Pneumatisk cylinder mitt
- 5-ekrad bas injicerad i nylon och glasfiber förstärkt med en galvaniserad stålring.
- Hårda golvhjul.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Laboratoriepall |
| Färg | Svart |
| Justerbar (höjd) | Ja |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Tillbaka stil | Standard |
| Kvantitet | 1 st |
| Sitthöjd | 470 till 650 mm |
| Vikt (metrisk) | 11.80 kg |
| Med armstöd | Nej |
| Med ryggstöd | Ja |
| Visa mer |