Läs mer
mb2 Polyuretanstol på glidflygplan - Asynchronus Mecanism - Höglyft och fotstöd
Produktkod. 30130638
Change view
Kvantitet:
1 st
Produktkod. Kvantitet
30130638 1 st
1 options
Produktkod. 30130638 Leverantör mb2 Leverantörsnummer AP3XB3C1BD1E3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3485.00 SEK
    3377.86 SEK / Paket med 1
    Save 107.14 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 29-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polyuretanstol på glider - Högt lyft och fotstöd - Asynkron mekanism
  • Stol i polyuretan
  • Sits och rygg i polyuretan
  • Asynkron mekanism, justerbar sits och ryggstöd
  • Pneumatisk cylinder hög
  • Fotstöd
  • 5-ekrad bas injicerad i nylon och glasfiber förstärkt med en galvaniserad stålring.
  • segelflygplan.
Specifikationer
Produkttyp Laboratoriepall
Färg Svart
Justerbar (höjd) Ja
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Tillbaka stil Standard
Kvantitet 1 st
Sitthöjd 570 till 810 mm
Vikt (metrisk) 13.42 kg
Med armstöd Nej
Med ryggstöd Ja
Med hjul Nej
Fotstöd Ja
Med svankstöd Nej
Med Tilt Ja
Material Polyuretan
Typ av sittplatser Hög bänkhöjd