Läs mer
mb2 Sittstolar i polyuretan
Produktkod. 11917834
:
Höjd: 700mm
Produktkod. 11917834
Brand: mb2 AP1B2D1NE3
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polyurethane chair on glides - Mid lift - Fix mechanism
  • Chair in polyurethane
  • Seat and back in polyurethane
  • Backrest adjustable in depth by wheel.
  • Pneumatic cylinder mid
  • 5-spoke base injected in nylon and fiberglass reinforced by a galvanized steel ring.
  • Glides
Specifikationer
Produkttyp Sittstol
Färg Black
Justerbar (höjd) Yes
Justerbar Height
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Tillbaka stil Standard
För användning med (utrustning) För bänkskiva
Höjd (metrisk) 700 mm
Kvantitet 1 st
Sitthöjd 490 to 680 mm
Vikt (metrisk) 7.38 kg
Med armstöd No
Med ryggstöd Yes
Med hjul No
Fotstöd No
Med svankstöd No
Med Tilt No
Material Polyurethane
Typ av sittplatser Stool with Back