Läs mer
Polyurethane Contoured Seat
Höjd (metrisk):
660 mm
700 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Dimensions: 610 dia. x 460mmH
- Five Wheels
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Contoured Seat |
| Justerbar | Height |
| Tillbaka stil | Ergonomic |
| Basstil | Branched 5 Wheel |
| Diameter (metrisk) | 610 mm |
| För användning med (applikation) | For swivel chair |
| Höjd (metrisk) | 700 mm |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Sittform | Contoured |
| Med armstöd | No |
| Visa mer |