Läs mer
Polyurethane Contoured Seat
Produktkod. p-8001251
Höjd (metrisk):
660 mm
700 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11937264
Brand: mb2 AP3XB2D1NE2
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Constructed of high quality polyurethane. DBO Sieges™ Polyurethane Contoured Seats are ideal for general lab use.
  • Dimensions: 610 dia. x 460mmH
  • Five Wheels
Specifikationer
Produkttyp Contoured Seat
Justerbar Height
Tillbaka stil Ergonomic
Basstil Branched 5 Wheel
Diameter (metrisk) 610 mm
Höjd (metrisk) 660 mm
Kvantitet 1 Ea.
Sittform Contoured
Med armstöd No
Material Polyurethane