Läs mer
Moldex™ Pura-Fit™ Engångsöronpropp
Produktkod. 12334759
Change view
Noise Reduction Rating (NRR):
36 dB
Produktkod. Noise Reduction Rating (NRR)
12334759 36 dB
1 options
Produktkod. 12334759 Leverantör Moldex™ Leverantörsnummer 770001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    647.20 SEK
    384.05 SEK / Paket med 200
    Save 263.15 SEK
    40% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Ger skydd mot högre ljudnivåer
  • Tillverkad av mjukt PU-skum
  • Packad i par
  • PocketPak: Två par tändstift i praktisk förvaringsbehållare
  • Standard klassisk form
  • Ljusgrön färg för enkel överensstämmelsekontroll
  • Testad och certifierad enligt EN 352-2:2002
  • Finns i hygieniskt dispensersystem MoldexStation
  • SNR: 36db
Specifikationer
Färg Ljusgrön
Certifikat och efterlevnad EN 352-2:2002
Storlek 6 till 12
För användning med (applikation) Skydd mot högre ljudnivåer
Par per paket 200 par
Noise Reduction Rating (NRR) 36 dB
Pluggform Standard klassisk form
Produkttyp Öronproppar
Disponibel Engångsbruk
Material Polyuretan