Läs mer
3M™ E-A-R™ Polyurethane Earplug
Produktkod. 12394749 Handla allt 3M Produkter
Change view
Färg:
Blå, Gul
Orange
Med sladd:
Corded
Utan sladd
Noise Reduction Rating (NRR):
25 dB
28 dB
34 dB
Förpackningsstorlek:
100 par
50 par
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Med sladd Noise Reduction Rating (NRR) Förpackningsstorlek
12394749 Blå, Gul Utan sladd 28 dB 100 par
10196534 Orange Corded 34 dB -
12910415 Orange Corded 25 dB 50 par
17227650 Orange Corded 25 dB -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12394749 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000103733
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1365.00 SEK
    839.23 SEK / 100 par
    Save 525.77 SEK
    38% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 29-12-2026
Ger hög dämpning och är gjorda av ett långsamt expanderande PU-skummaterial. 3M E-A-R Öronpropp i polyuretan– 36dB.
  • Minskar ljudnivån med 28 dB CE-certifierad EN 354
  • Lätt att glida försiktigt in i öronen med långsam återhämtning av patenterat skum
  • Skumspets ger en bekväm och effektiv tätning
  • Har ett hygieniskt insättningsgrepp
  • Igenkännbar blå stam och gul spets för enkel identifiering
  • 100 par per låda
  • Tillgänglig med sondfunktion för användning med 3M™ E-A-RFit™ Dual-Ear Validation System
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blå, Gul
Certifikat och efterlevnad CE-godkänd
Noise Reduction Rating (NRR) 28 dB
Med sladd Utan sladd
Produkttyp Öronproppar
Material Polyuretan