Läs mer
3M™ E-A-R™ Polyurethane Earplug
Produktkod. p-8006610 Handla allt 3M Produkter
Färg:
Gul, Blå
Orange
Med sladd:
Corded
Utan sladd
Noise Reduction Rating (NRR):
25 dB
28 dB
34 dB
Förpackningsstorlek:
100 par
50 par
Produktkod. 12394749
Brand: 3M™ 7000103733
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger hög dämpning och är gjorda av ett långsamt expanderande PU-skummaterial. 3M E-A-R Öronpropp i polyuretan– 36dB.
  • Minskar ljudnivån med 28 dB CE-certifierad EN 354
  • Lätt att glida försiktigt in i öronen med långsam återhämtning av patenterat skum
  • Skumspets ger en bekväm och effektiv tätning
  • Har ett hygieniskt insättningsgrepp
  • Igenkännbar blå stam och gul spets för enkel identifiering
  • 100 par per låda
  • Tillgänglig med sondfunktion för användning med 3M™ E-A-RFit™ Dual-Ear Validation System
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Gul, Blå
Certifikat och efterlevnad CE-godkänd
Noise Reduction Rating (NRR) 28 dB
Med sladd Utan sladd
Produkttyp Öronproppar
Material Polyuretan