Läs mer
mb2 Polyuretan ESD-sits
Produktkod. 13406339
Håller:
Hjul
Produktkod. 13406339
Brand: mb2 245B1D2E2
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Swivel antistatic work chair in polyurethane, Asynchronous mechanism, standard gas lift with castors
  • Antistatic work chair
  • Seat and backrest in multilayers of beech and poplar wood, entirely foamed with black antistatic polyurethane
  • Backrest mechanism in height, depth and permanent contact adjustable and in every position lockable
  • Gas height adjustment
  • Antistatic double rotating self-braking castors
  • 5-spoke base in die-cast polished aluminium
Specifikationer
Produkttyp ESD-stol
Färg Black
Justerbar (höjd) Yes
Justerbar Ja
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Tillbaka stil Ergonomic
Höjd (metrisk) 560 mm
Håller Hjul
Kvantitet 1 st
Sitthöjd 400 to 530 mm
Vikt (metrisk) 12.50 kg
Med armstöd No
Med ryggstöd Ja
Med hjul Yes
Fotstöd No
Med svankstöd No
Med Tilt Yes
Material Polyuretan
Typ av sittplatser Desk Height