Läs mer
Fisherbrand™ Polyuretanskumproppar
Produktkod. 12974291 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
15 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
55 mm
70 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
12974291 35 mm Paket med 100
12944311 15 mm Paket med 100
12954311 25 mm Paket med 100
12964291 30 mm Paket med 100
12984291 40 mm Paket med 100
12904301 55 mm Paket med 100
12914301 70 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12974291
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.39 SEK
    130.62 SEK / Paket med 100
    Save 52.77 SEK
    28% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bildas genom polymerisation i närvaro av ett skummedel.
  • Tillverkad av polyuretan
  • Styv och flexibel
Specifikationer
Diameter (metrisk) 35 mm
Höjd (metrisk) 50 mm
Kvantitet 100/Pk.
Material Polyuretan
Produkttyp Pluggstoppare