Läs mer
Fisherbrand™ Polyuretanskumproppar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk):
15 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
55 mm
70 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 15 mm |
| Höjd (metrisk) | 30 mm |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Material | Polyuretan |
| Produkttyp | Pluggstoppare |