Läs mer
Fisherbrand™ Sann North™ Ishink av polyuretanskum
Produktkod. 11314085 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
4 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11314085 4 l Varje
1 options
Produktkod. 11314085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1258.76 SEK
    657.96 SEK / Paket med 1
    Save 600.80 SEK
    47% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll dina temperaturkänsliga reagenser och prover svala medan du arbetar vid bänken. Sann North™ Ishink av polyuretanskum har ett tättslutande lock för att minska avdunstning och häckar under behållaren när den inte används.
  • Slitstarkt och lätt svart polyuretanskum med metallinlägg.
  • Ett tätt passande lock hjälper till att minska avdunstning och spill.
  • Häckar under behållaren när den inte används för att förhindra förlust.
  • Bekväm pip hjälper till att förhindra spill.
Specifikationer
Höjd (metrisk) 181 mm
Höjd (engelska) 7,1 tum
Längd (metrisk) 234 mm
Längd (engelska) 9,2 tum.
Förslutningstyp Lock
Kapacitet (engelska) 1,1 gal.
För användning med (utrustning) Torris, isvatten, issaltuppslamningar, etc.
Inkluderar Lock, pipe, sidobärhandtag
Material Polyuretanskum
Produkttyp Ice Bucket
Kvantitet 1 st
Färg Svart
Kapacitet (metrisk) 4 l
Håller Is (4 L)
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Temperaturkontroll Nej
Temperaturområde -80 °C till +240 °C