Läs mer
mb2 Perforerad stol av polyuretan på hjul - Asynkron mekanism
Produktkod. 30130635
Change view
Kvantitet:
1 st
Produktkod. Kvantitet
30130635 1 st
1 options
Produktkod. 30130635 Leverantör mb2 Leverantörsnummer AP3PEXB1D1E2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3875.00 SEK
    3756.82 SEK / Paket med 1
    Save 118.18 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 29-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Perforerad stol i polyuretan på hjul - Normallyft - Asynkron mekanism
  • Stol i perforerad polyuretan
  • Sits och rygg i perforerad polyuretan
  • Asynkron mekanism, justerbar sits och ryggstöd
  • Pneumatisk cylinder låg
  • 5-ekrad bas injicerad i nylon och glasfiber förstärkt med en galvaniserad stålring.
  • Hjul på hårda golv.
Specifikationer
Produkttyp Laboratoriesäte
Färg Svart
Justerbar (höjd) Ja
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Tillbaka stil Standard
Kvantitet 1 st
Sitthöjd 410 till 530 mm
Vikt (metrisk) 14.70 kg
Med armstöd Nej
Med ryggstöd Ja
Med hjul Ja
Fotstöd Nej
Med svankstöd Nej
Med Tilt Ja
Material Polyuretan
Typ av sittplatser Skrivbordshöjd