Läs mer
mb2 Perforerad stol av polyuretan på glidflygplan - Asynkron mekanism - Högt lyft och fotstöd
Produktkod. 30130640
Change view
Kvantitet:
1 st
Produktkod. Kvantitet
30130640 1 st
1 options
Produktkod. 30130640 Leverantör mb2 Leverantörsnummer AP3PEXB3C1BD1E3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4340.00 SEK
    4211.43 SEK / Paket med 1
    Save 128.57 SEK
    2% Av
Beräknad leverans: 24-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Perforerad stol av polyuretan på glidplan - Högt lyft och fotstöd - Asynkron mekanism
  • Stol i perforerad polyuretan
  • Sits och rygg i perforerad polyuretan
  • Asynkron mekanism, justerbar sits och ryggstöd
  • Pneumatisk cylinder hög
  • Fotstöd
  • 5-ekrad bas injicerad i nylon och glasfiber förstärkt med en galvaniserad stålring.
  • Segelflygplan
Specifikationer
Produkttyp Laboratoriepall
Färg Svart
Justerbar (höjd) Ja
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Tillbaka stil Standard
Kvantitet 1 st
Sitthöjd 590 till 850 mm
Vikt (metrisk) 16.62 kg
Med armstöd Nej
Med ryggstöd Ja
Med hjul Nej
Fotstöd Ja
Med svankstöd Nej
Med Tilt Ja
Material Polyuretan
Typ av sittplatser Hög bänkhöjd