Läs mer
mb2 Perforerad stol av polyuretan på glidflygplan - Asynchronus Mecanism
Beskrivning
- Stol i perforerad polyuretan
- Sits och rygg i perforerad polyuretan
- Asynkron mekanism, justerbar sits och ryggstöd
- Pneumatisk cylinder låg
- 5-ekrad bas injicerad i nylon och glasfiber förstärkt med en galvaniserad stålring.
- Segelflygplan
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Laboratoriesäte |
| Färg | Svart |
| Justerbar (höjd) | Ja |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Tillbaka stil | Standard |
| Kvantitet | 1 st |
| Sitthöjd | 390 till 510 mm |
| Vikt (metrisk) | 14.44 kg |
| Med armstöd | Nej |
| Med ryggstöd | Ja |
| Visa mer |