Läs mer
LABPLAS Polyuretan Sani-svamp med buffrat peptonvatten
Produktkod. 17966749
Change view
Inkluderar:
Handskar
Hold (Håll)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
17966749 Hold (Håll)
17966469 Handskar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17966749 Leverantör LABPLAS Leverantörsnummer KSS67810BPW
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2960.00 SEK
    2272.23 SEK / Paket med 100
    Save 687.77 SEK
    23% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-02-2027
Syntetisk polyuretansvamp för provtagning av ytor, med buffert för att neutralisera desinfektionsmedel.
  • Sani-svamp i polyuretan
  • Mättad med buffrat peptonvatten
  • Mått: 160 x 229 mm
  • Rymmer: 600 ml
  • Möjlighet att inkludera handskar med kit
Specifikationer
Produkttyp Hygiensvampprovtagningskit
Medietyp Neutralisatorer
Sterilitet Sterila
Inkluderar Hold (Håll)