Läs mer
LABPLAS Polyuretan Sani-svamp med buffrat peptonvatten
Produktkod. p-200102268
Inkluderar:
Handskar
Hold (Håll)
Produktkod. 17966749
Brand: LABPLAS KSS67810BPW
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Syntetisk polyuretansvamp för provtagning av ytor, med buffert för att neutralisera desinfektionsmedel.
  • Sani-svamp i polyuretan
  • Mättad med buffrat peptonvatten
  • Mått: 160 x 229 mm
  • Rymmer: 600 ml
  • Möjlighet att inkludera handskar med kit
Specifikationer
Produkttyp Hygiensvampprovtagningskit
Medietyp Neutralisatorer
Sterilitet Sterila
Inkluderar Hold (Håll)