Läs mer
LABPLAS Polyuretan Sani-svamp med neutraliserande buffert
Description
- Sani-svamp i polyuretan
- Mättad med neutraliserande buffert
- Mått: 160 x 229 mm
- Rymmer: 600 ml
- Möjlighet att inkludera handskar med kit
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Hygiensvampprovtagningskit |
| Medietyp | Neutralisatorer |
| Sterilitet | Sterila |
| Inkluderar | Handskar |