Läs mer
LABPLAS Polyuretan Sani-Stick med Letheen-buljong
Produktkod. 17916689
Change view
Inkluderar:
Handskar
Hold (Håll)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
17916689 Handskar
17906509 Hold (Håll)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17916689 Leverantör LABPLAS Leverantörsnummer KSS67915LT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3825.00 SEK
    2886.32 SEK / Paket med 100
    Save 938.68 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-02-2027
Syntetisk polyuretansvamp med sticka för provtagningsytor, med buffert för att neutralisera desinfektionsmedel.
  • Polyuretan Sani-Stick
  • Mättad med Letheen-buljong
  • Mått: 160 x 229 mm
  • Rymmer: 600 ml
  • Möjlighet att inkludera handskar med kit
Specifikationer
Produkttyp Hygiensvampprovtagningskit
Medietyp Neutralisatorer
Sterilitet Sterila
Inkluderar Handskar