Läs mer
mb2 Sittstolar i polyuretan
:
Höjd: 540mm
Beskrivning
- Chair in polyurethane
- Seat and back in polyurethane
- Asynchronous mecanism, adjustable seat and backrest
- Pneumatic cylinder low
- 5-spoke base injected in nylon and fiberglass reinforced by a galvanized steel ring.
- glides
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Sittstol |
| Färg | Black |
| Justerbar (höjd) | Yes |
| Justerbar | Height |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Tillbaka stil | Standard |
| För användning med (utrustning) | För bänkskiva |
| Höjd (metrisk) | 540 mm |
| Kvantitet | 1 st |
| Sitthöjd | 400 to 540 mm |
| Visa mer |