Läs mer
mb2 Svängbar antistatisk arbetsstol i polyuretan
Beskrivning
- Antistatisk arbetsstol
- Säte och ryggstöd i flera lager av bok- och poppelträ, helt skummat med svart antistatisk polyuretan
- Ryggstöd i kromad stålstång, i höjd och djup justerbart
- Gashöjdsjustering
- Antistatiska dubbelroterande självbromsande hjul
- 5-ekras bas i gjutet polerad aluminium
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | ESD-ordförande |
| Färg | Svart |
| Justerbar (höjd) | Ja |
| Justerbar | Höjd |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Tillbaka stil | Standard |
| Basstil | Förgrenad 5 hjul |
| Fottyp | 3-nitat metallband på metallgrenar |
| Höjd (metrisk) | 870 mm |
| Längd (metrisk) | 370 mm |
| Visa mer |